Documenti
696102
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethylpiperazine
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H14N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
114.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Forma fisica
crystals
Punto di fusione
94-98 °C
Stringa SMILE
CC1NCCNC1C
InChI
1S/C6H14N2/c1-5-6(2)8-4-3-7-5/h5-8H,3-4H2,1-2H3
COWPTMLRSANSMQ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3