704709
p-Terphenyl-4,4′′-dithiol
95%
Sinonimo/i:
1,4-Bis(4-mercaptophenyl)benzene, TPDT
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
294-299 °C
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Sc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)-c3ccc(S)cc3
InChI
1S/C18H14S2/c19-17-9-5-15(6-10-17)13-1-2-14(4-3-13)16-7-11-18(20)12-8-16/h1-12,19-20H
HSAKNFPXLQYFIJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
I clienti hanno visto anche
Articoli
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.