Documenti fondamentali
696056
Sigma-Aldrich
Iodoethane-13C2,d5
99 atom % 13C, 98 atom % D, 98% (CP)
Sinonimo/i:
Ethyl-13C2,15N iodide
About This Item
Formula condensata:
13CD313CD2I
Peso molecolare:
162.98
Codice UNSPSC:
12352108
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
99 atom % 13C
98 atom % D
Saggio
98% (CP)
Stato
liquid
P. ebollizione
69-73 °C (lit.)
Punto di fusione
-108 °C (lit.)
Densità
2.036 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
I[13C]([2H])([2H])[13C]([2H])([2H])[2H]
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)