Documenti fondamentali
324582
Sigma-Aldrich
Iodoethane-d5
99.5 atom % D, contains copper as stabilizer
Sinonimo/i:
Ethyl-d5 iodide
Scegli un formato
1 G
CHF 124.00
5 G
CHF 423.00
CHF 124.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 124.00
5 G
CHF 423.00
About This Item
Formula condensata:
CD3CD2I
Numero CAS:
Peso molecolare:
161.00
Beilstein:
1840101
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142201
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
CHF 124.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
99.5 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Stato
liquid
contiene
copper as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.5091 (lit.)
P. ebollizione
69-73 °C (lit.)
Punto di fusione
-108 °C (lit.)
Densità
2.013 g/mL at 25 °C
applicazioni
pharmaceutical
Spostamento di massa
M+5
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])I
InChI
1S/C2H5I/c1-2-3/h2H2,1H3/i1D3,2D2
HVTICUPFWKNHNG-ZBJDZAJPSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
127.4 °F - closed cup - (External MSDS)(in analogy to similar products)
Punto d’infiammabilità (°C)
53 °C - closed cup - (External MSDS)(in analogy to similar products)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Journal of Chromatography A, 688, 243-243 (1994)