695904
1,3-Butadiene
15 wt. % in hexane
Sinonimo/i:
Bivinyl, Vinylethylene, alpha,gamma-Butadiene
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Concentrazione
15 wt. % in hexane
Indice di rifrazione
n20/D 1.376
Densità
0.682 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C=CC=C
InChI
1S/C4H6/c1-3-4-2/h3-4H,1-2H2
KAKZBPTYRLMSJV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-105.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-76.11 °C