Documenti fondamentali
487228
Sigma-Aldrich
1,3-Butadiene-d6
≥98 atom % D, ≥98% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
Sinonimo/i:
Perdeutero-1,3-butadiene
About This Item
Formula condensata:
D2C=CDCD=CD2
Numero CAS:
Peso molecolare:
60.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Tensione di vapore
3102 mmHg ( 37.7 °C)
Purezza isotopica
≥98 atom % D
Saggio
≥98% (CP)
Temp. autoaccensione
788 °F
contiene
hydroquinone as stabilizer
P. ebollizione
−4.5 °C (lit.)
Punto di fusione
−109 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
[2H]\C([2H])=C([2H])\C([2H])=C(\[2H])[2H]
InChI
1S/C4H6/c1-3-4-2/h3-4H,1-2H2/i1D2,2D2,3D,4D
KAKZBPTYRLMSJV-UFSLNRCZSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
1 L quantity is packaged in a 450 mL carbon steel lecture bottle with brass CGA 110/180 valve. Nominal gas pressure at 21ºC is 20 psig for 1 L. This pressure is slightly above atmospheric pressure. Care must be taken when extracting this product from the cylinder.
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Prodotti consigliati
Stainless steel control valves Z146951 or Z187224
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 1A - Flam. Gas 1A - Muta. 1B - Press. Gas Liquefied gas
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)