Documenti fondamentali
8.07994
Sigma-Aldrich
3-Sulfolene
for synthesis
Sinonimo/i:
3-Sulfolene, 2,5-Dihydrothiophene 1,1-dioxide, Butadiene sulfone
Scegli un formato
250 G
CHF 50.60
CHF 50.60
Spedizione prevista il17 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 G
CHF 50.60
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H6O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
118.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352119
Numero indice EU:
201-059-7
NACRES:
NA.22
CHF 50.60
Spedizione prevista il17 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
crystals
Potenza
2547 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Punto di fusione
62-65 °C
Temp. transizione
flash point 112 °C
Solubilità
130 g/L
Densità
1.31 g/cm3 at 15.6 °C
Densità bulk
840 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[S]1(=O)(=O)CC=CC1
InChI
1S/C4H6O2S/c5-7(6)3-1-2-4-7/h1-2H,3-4H2
MBDNRNMVTZADMQ-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 63 °C
Melting range (upper value): ≤ 66 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
233.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
112 °C - closed cup