Documenti fondamentali
693626
Sigma-Aldrich
S-N-(3,5-Di-tert-butylphenyl)-3-methyl-2-(N-formyl-N-methylamino)-butanamide
96%
Sinonimo/i:
Sigaminde-B
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H34N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
346.51
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Stato
solid
Attività ottica
[α]22/D -170°, c = 1 in chloroform
Punto di fusione
180-186 °C
Gruppo funzionale
amide
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)[C@H](N(C)C=O)C(=O)Nc1cc(cc(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C21H34N2O2/c1-14(2)18(23(9)13-24)19(25)22-17-11-15(20(3,4)5)10-16(12-17)21(6,7)8/h10-14,18H,1-9H3,(H,22,25)/t18-/m0/s1
OVKNTNIBDGTNQY-SFHVURJKSA-N
Applicazioni
Used in the synthesis of chiral 1,2-diarylsubstituted aziridines.[1][2]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Andrei V Malkov et al.
The Journal of organic chemistry, 72(4), 1315-1325 (2007-02-10)
Asymmetric reduction of ketimines 1 with trichlorosilane can be catalyzed by N-methylvaline-derived Lewis-basic formamides 3a-d with high enantioselectivity (< or =95% ee) and low catalyst loading (1-5 mol %) at room temperature in toluene. Appending a fluorous tag, as in
Andrei V Malkov et al.
Organic letters, 6(13), 2253-2256 (2004-06-18)
[reaction: see text] Asymmetric reduction of ketimines 1 with trichlorosilane can be catalyzed by a new N-methyl L-valine derived Lewis basic organocatalyst, such as 4d, with high enantioselectivity. The structure-reactivity investigation suggests hydrogen bonding and arene-arene interactions between the catalyst
Enantioselective synthesis of 1,2-diarylaziridines by the organocatalytic reductive amination of alpha-chloroketones.
Andrei V Malkov et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 46(20), 3722-3724 (2007-04-07)