Documenti fondamentali
692123
Sigma-Aldrich
3-(3,5-Dichlorophenyl)propanoic acid
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H8Cl2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
219.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
56-60 °C
Gruppo funzionale
carboxylic acid
chloro
Stringa SMILE
OC(=O)CCc1cc(Cl)cc(Cl)c1
InChI
1S/C9H8Cl2O2/c10-7-3-6(1-2-9(12)13)4-8(11)5-7/h3-5H,1-2H2,(H,12,13)
GQICJNXGCGRFBA-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)