Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mL | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 168.00 |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H16Si
Numero CAS:
Peso molecolare:
116.28
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-001-0
Beilstein/REAXYS Number:
1731336
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥97.0%
refractive index
n20/D 1.414
density
0.721 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
silyl
SMILES string
CCCCCC[SiH3]
InChI
1S/C6H16Si/c1-2-3-4-5-6-7/h2-6H2,1,7H3
InChI key
QGGUMTNPIYCTSF-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97.0% | description ≥95.0% | description ≥97.0% (GC) | description ≥97.0% (GC) |
| assay ≥97.0% | assay ≥95.0% | assay ≥97.0% (GC) | assay ≥97.0% (GC) |
| density 0.721 g/mL at 20 °C (lit.) | density 0.760 g/mL at 20 °C (lit.) | density 1.004 g/mL at 20 °C (lit.) | density 1.142 g/mL at 20 °C (lit.) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| refractive index n20/D 1.414 | refractive index n20/D 1.373 | refractive index n20/D 1.427 | refractive index n20/D 1.355 |
| functional group silyl | functional group - | functional group silyl, ether | functional group fluoro, silyl |
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
53.6 °F - closed cup
Punto di infiammabilità (°C)
12 °C - closed cup
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?