Documenti fondamentali
725919
Sigma-Aldrich
4,4′-Bis(bromomethyl)biphenyl
≥97.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
α,α′-Dibromo-p,p′-bitolyl
Scegli un formato
1 G
CHF 83.20
5 G
CHF 200.00
CHF 83.20
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 83.20
5 G
CHF 200.00
About This Item
Formula condensata:
BrCH2C6H4C6H4CH2Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
340.05
Beilstein:
2444585
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 83.20
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥97.0% (HPLC)
Stato
powder
Punto di fusione
170-173 °C
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
BrCc1ccc(cc1)-c2ccc(CBr)cc2
InChI
1S/C14H12Br2/c15-9-11-1-5-13(6-2-11)14-7-3-12(10-16)4-8-14/h1-8H,9-10H2
HMUGRILXVBKBID-UHFFFAOYSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
290556255149193135
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
170-173 °C
mp
-
mp
144-146 °C (lit.)
mp
-
form
powder
form
-
form
powder
form
liquid
functional group
bromo
functional group
bromo, fluoro
functional group
-
functional group
fluoro
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)