Documenti fondamentali
687928
Sigma-Aldrich
2-Ethylbenzoyl chloride
97%
About This Item
Formula condensata:
C2H5C6H4COCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.62
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.545
Densità
1.127 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
acyl chloride
Stringa SMILE
CCc1ccccc1C(Cl)=O
InChI
1S/C9H9ClO/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)9(10)11/h3-6H,2H2,1H3
PJGFNNXYKMSCCU-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)