196940
1-(2-Aminophenyl)pyrrole
≥98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
96-98 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1ccccc1-n2cccc2
InChI
1S/C10H10N2/c11-9-5-1-2-6-10(9)12-7-3-4-8-12/h1-8H,11H2
GDMZHPUPLWQIBD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3