Documenti fondamentali
722030
Sigma-Aldrich
1-Boc-3-bromopyrrolidine
96%
Sinonimo/i:
tert-Butyl 3-bromopyrrolidine-1-carboxylate
Scegli un formato
500 MG
CHF 107.00
CHF 107.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 107.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H16BrNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
250.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 107.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
96%
Stato
solid
Punto di fusione
47-52 °C
Gruppo funzionale
bromo
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(Br)C1
InChI
1S/C9H16BrNO2/c1-9(2,3)13-8(12)11-5-4-7(10)6-11/h7H,4-6H2,1-3H3
QJTKPXFJOXKUEY-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)