Documenti fondamentali
687057
Sigma-Aldrich
4-(4-Bromophenyl)-1H-imidazole
96%
Sinonimo/i:
5-(4-Bromophenyl)-3H-imidazole
Scegli un formato
5 G
CHF 87.10
CHF 87.10
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 87.10
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H7BrN2
Numero CAS:
Peso molecolare:
223.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 87.10
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
96%
Stato
solid
Punto di fusione
139-143 °C
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
Brc1ccc(cc1)-c2c[nH]cn2
InChI
1S/C9H7BrN2/c10-8-3-1-7(2-4-8)9-5-11-6-12-9/h1-6H,(H,11,12)
YLIOAWKNPLJMID-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)