Documenti fondamentali
457612
Sigma-Aldrich
1-(4-Methoxyphenyl)-1H-imidazole
98%
Scegli un formato
1 G
CHF 50.40
CHF 50.40
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 50.40
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H10N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 50.40
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
98%
Stato
solid
P. ebollizione
120 °C/0.1 mmHg (lit.)
Punto di fusione
59-67 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc(cc1)-n2ccnc2
InChI
1S/C10H10N2O/c1-13-10-4-2-9(3-5-10)12-7-6-11-8-12/h2-8H,1H3
XNLOIFUGGCCEQX-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Enhanced catalytic performance by copper nanoparticle-graphene based composite.
Mondal P, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 3(16), 5615-5623 (2013)