Documenti fondamentali
687065
Sigma-Aldrich
4-(4-Fluorophenyl)-1H-imidazole
97%
Sinonimo/i:
5-(4-Fluorophenyl)-3H-imidazole
Scegli un formato
5 G
CHF 85.70
CHF 85.70
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 85.70
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H7FN2
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 85.70
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
124-129 °C
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
Fc1ccc(cc1)-c2c[nH]cn2
InChI
1S/C9H7FN2/c10-8-3-1-7(2-4-8)9-5-11-6-12-9/h1-6H,(H,11,12)
QYDAFWKRBZYBOB-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)