Documenti fondamentali
684740
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-methylthiobenzamide
96%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H8BrNS
Numero CAS:
Peso molecolare:
230.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Stato
solid
Punto di fusione
88-92 °C
Stringa SMILE
Cc1cc(Br)ccc1C(N)=S
InChI
1S/C8H8BrNS/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8(10)11/h2-4H,1H3,(H2,10,11)
KANLQQZRNHDXHE-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)