Documenti fondamentali
499943
Sigma-Aldrich
2-Benzofuranylboronic acid
≥95%
Sinonimo/i:
2-Benzofuranboronic acid, Benzofuran-2-ylboronic acid
Scegli un formato
5 G
CHF 87.80
CHF 87.80
Spedizione prevista il16 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 87.80
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H7BO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
161.95
Beilstein:
1637889
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 87.80
Spedizione prevista il16 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Punto di fusione
114-116 °C (lit.)
Stringa SMILE
OB(O)c1cc2ccccc2o1
InChI
1S/C8H7BO3/c10-9(11)8-5-6-3-1-2-4-7(6)12-8/h1-5,10-11H
PKRRNTJIHGOMRC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Altre note
Contains varying amounts of anhydride
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Articoli
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction is extensively used in organic chemistry, polymer science, and pharmaceutical industries.