Documenti fondamentali
692476
Sigma-Aldrich
(R)-DM-SEGPHOS
Sinonimo/i:
(R)-(+)-5,5′−Βis[di(3,5-xylyl)phosphino]-4,4′-bi-1,3-benzodioxole, [(4R)-(4,4′-bi-1,3-benzodioxole)-5,5′-diyl]bis[bis(3,5-dimethylphenyl)phosphine]
Scegli un formato
100 MG
CHF 55.90
CHF 55.90
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 55.90
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C46H44O4P2
Numero CAS:
Peso molecolare:
722.79
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.06
CHF 55.90
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Attività ottica
[α]20/D +60, c = 0.1 in chloroform
Punto di fusione
256-261 °C
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
Cc1cc(C)cc(c1)P(c2cc(C)cc(C)c2)c3ccc4OCOc4c3-c5c6OCOc6ccc5P(c7cc(C)cc(C)c7)c8cc(C)cc(C)c8
InChI
1S/C46H44O4P2/c1-27-13-28(2)18-35(17-27)51(36-19-29(3)14-30(4)20-36)41-11-9-39-45(49-25-47-39)43(41)44-42(12-10-40-46(44)50-26-48-40)52(37-21-31(5)15-32(6)22-37)38-23-33(7)16-34(8)24-38/h9-24H,25-26H2,1-8H3
XJJVPYMFHXMROQ-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Sold in collaboration with Takasago for research purposes only. JP Registration No. 3148136
SEGPHOS is a registered trademark of Takasago Intl. Corp.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Articoli
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago