Documenti fondamentali
683736
Sigma-Aldrich
Methyl 3-amino-4-methoxybenzoate
97%
Scegli un formato
25 G
CHF 125.00
CHF 125.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
CHF 125.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H11NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 125.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
82-87 °C
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
COC(=O)c1ccc(OC)c(N)c1
InChI
1S/C9H11NO3/c1-12-8-4-3-6(5-7(8)10)9(11)13-2/h3-5H,10H2,1-2H3
QVDWKLDUBSJEOG-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)