681008
1,1′-Bis((2S,5S)-2,5-diethylphospholano)ferrocene
Sinonimo/i:
S,S-Et-Ferrocelane™
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
solid
Attività ottica
[α]20/D -382°, c = 1 in chloroform
Punto di fusione
89-91 °C
Stringa SMILE
C[Fe]C.CC[C@H]1CC[C@H](CC)P1[C@@H]2CCCC2.CC[C@H]3CC[C@H](CC)P3[C@H]4CCCC4
InChI
1S/2C13H25P.2CH3.Fe/c2*1-3-11-9-10-12(4-2)14(11)13-7-5-6-8-13;;;/h2*11-13H,3-10H2,1-2H3;2*1H3;/t2*11-,12-;;;/m00.../s1
CPUKIDAUDCWIRT-ABLBMNRKSA-N
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Asymmetric hydrogenation enables scalable synthesis of single-enantiomer compounds with minimal byproducts, ideal for commercial manufacturing.