642517
5-Bromothiazole
95%
Sinonimo/i:
5-Bromo-1,3-thiazole
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H2BrNS
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.02
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5955
Densità
1.835 at 25 °C
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
Brc1cncs1
InChI
1S/C3H2BrNS/c4-3-1-5-2-6-3/h1-2H
DWUPYMSVAPQXMS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
5-Bromothiazole is a monobromothiazole, which can be prepared via treatment of 2,5-dibromothiazole with sodium ethoxide followed by hydrogenation over spongy nickel.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
170.1 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
76.7 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
"Synthesis of Brominated Thiazoles via Sequential Bromination-Debromination Methods"
Uzelac.JE and Rasmussen.CS
The Journal of Organic Chemistry (2017)