Documenti fondamentali
680559
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-methylphenylboronic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H8BClO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.40
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Stato
solid
Punto di fusione
228-232 °C
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1Cl)B(O)O
InChI
1S/C7H8BClO2/c1-5-2-3-6(8(10)11)4-7(5)9/h2-4,10-11H,1H3
YTJUYWRCAZWVSX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
May contain varying amounts of anhydride.
Applicazioni
Reactant involved in:
  • Intromolecular aromatic carbenoid insertion for the synthesis of fluorenes
  • Synthesis of biaryl amides with muscarinic acetylcholine receptor subtype M1 agonistic activity
  • Preparation of borinic acid picolinate esters for use against cutaneous diseases
  • Synthesis of TRPV1 antagonists as treatment for chronic pain
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)