Key Documents
680095
Sigma-Aldrich
1-Boc-4-aminopiperidine-4-carboxylic acid
97%
Sinonimo/i:
4-Amino-1-(tert-butoxycarbonyl)piperidine-4-carboxylic acid, 4-Amino-1-boc-piperidine-4-carboxylic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H20N2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
244.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
289-294 °C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(N)(CC1)C(O)=O
InChI
1S/C11H20N2O4/c1-10(2,3)17-9(16)13-6-4-11(12,5-7-13)8(14)15/h4-7,12H2,1-3H3,(H,14,15)
YNHLVALLAURVJF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Involved in investigations of conformational effects on electron-transfer efficientcy in peptide foldamers
Reactant for synthesis of:
  • SIRT2 inhibitors
  • Melanin-concentrating hormone receptor 1 antagonists
  • Bradykinin hB2 receptor antagonists
  • Neurokinin-1 receptor ligands
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3