Documenti fondamentali
679917
Sigma-Aldrich
4,4′-Dibromotriphenylamine
96%
Sinonimo/i:
N,N-Bis(4-bromophenyl)aniline
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H13Br2N
Numero CAS:
Peso molecolare:
403.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
96%
Stringa SMILE
Brc1ccc(cc1)N(c2ccccc2)c3ccc(Br)cc3
InChI
1S/C18H13Br2N/c19-14-6-10-17(11-7-14)21(16-4-2-1-3-5-16)18-12-8-15(20)9-13-18/h1-13H
KIGVOJUDEQXKII-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Hole transport material and building block for hole transport materials.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Articoli
Polytriarylamine Semiconductors
Organic electronics promise renewable energy solutions surpassing silicon-based tech.