Documenti fondamentali
679747
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-hydroxy-3-nitropyridine
97%
Sinonimo/i:
5-Chloro-3-nitro-2-pyridinol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H3ClN2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.54
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
232-236 °C
Gruppo funzionale
chloro
nitro
Stringa SMILE
Oc1ncc(Cl)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H3ClN2O3/c6-3-1-4(8(10)11)5(9)7-2-3/h1-2H,(H,7,9)
QVGQNICXNZMXQA-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)