679437
4-(Bromomethyl)phenylboronic acid
Sinonimo/i:
α-Bromo-p-tolueneboronic acid, p-Boronobenzyl bromide
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Punto di fusione
173-177 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OB(O)c1ccc(CBr)cc1
InChI
1S/C7H8BBrO2/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-4,10-11H,5H2
PDNOURKEZJZJNZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Design of boronic acid-based autotaxin inhibitors
- Synthesis of boronated phosphonium salts
- Studies of incorporation of boronic acid groups to enhance gene transfection capability
- Investigations of the effect of boronic acid-positioning in optical glucose-sensing ensemble
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3