Documenti fondamentali
718513
Sigma-Aldrich
4-Bromomethylphenylboronic acid pinacol ester
95%
Sinonimo/i:
2-(4-Bromomethyl-phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolane
Scegli un formato
1 G
CHF 107.00
5 G
CHF 181.00
CHF 107.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 107.00
5 G
CHF 181.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H18BBrO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
297.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 107.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
95%
Stato
solid
Punto di fusione
85-89 °C
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(CBr)cc2
InChI
1S/C13H18BBrO2/c1-12(2)13(3,4)17-14(16-12)11-7-5-10(9-15)6-8-11/h5-8H,9H2,1-4H3
CBUOGMOTDGNEAW-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)