D105937
1,2-Dihydronaphthalene
95%
Sinonimo/i:
1,2-Dialin, 3,4-Dihydronaphthalene
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥94.5% (GC)
95%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.582 (lit.)
P. eboll.
89 °C/16 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−8 °C (lit.)
Densità
0.997 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C1Cc2ccccc2C=C1
InChI
1S/C10H10/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-3,5-7H,4,8H2
KEIFWROAQVVDBN-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
152.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
67 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter