Documenti fondamentali
678309
Sigma-Aldrich
Palmitic acid-16-13C, 16,16,16-d3
98 atom % D, 99 atom % 13C
About This Item
Formula condensata:
13CD3(CH2)14CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
260.44
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51113400
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
98 atom % D
Stato
solid
Punto di fusione
61-64 °C
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[2H][13C]([2H])([2H])CCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i1+1D3
IPCSVZSSVZVIGE-KQORAOOSSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)