Documenti fondamentali
329177
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-(3-Chloro-2-hydroxypropyl)trimethylammonium chloride
99%
Scegli un formato
5 G
CHF 56.60
CHF 56.60
Spedizione prevista il16 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 56.60
About This Item
Formula condensata:
ClCH2CH(OH)CH2N(CH3)3Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 56.60
Spedizione prevista il16 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99%
Attività ottica
[α]25/D −29°, c = 1 in H2O
Punto di fusione
210 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
amine
chloro
hydroxyl
Stringa SMILE
[Cl-].C[N+](C)(C)C[C@H](O)CCl
InChI
1S/C6H15ClNO.ClH/c1-8(2,3)5-6(9)4-7;/h6,9H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1/t6-;/m1./s1
CSPHGSFZFWKVDL-FYZOBXCZSA-M
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Alison E Dowey et al.
Chirality, 28(4), 299-305 (2016-02-18)
Cationic trialkylammonium-substituted α-, β-, and γ-cyclodextrins containing trimethyl-, triethyl-, and tri-n-propylammonium substituent groups were synthesized and analyzed for utility as water-soluble chiral nuclear magnetic resonance (NMR) solvating agents. Racemic and enantiomerically pure (3-chloro-2-hydroxypropyl)trimethyl-, triethyl-, and tri-n-propyl ammonium chloride were synthesized