Documenti fondamentali
675776
Sigma-Aldrich
Stearoyl-13C18 Coenzyme A
99 atom % 13C, 95% (CP)
Scegli un formato
5 MG
CHF 1’700.00
10 MG
CHF 2’720.00
CHF 1’700.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
CHF 1’700.00
10 MG
CHF 2’720.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C18C21H70N7O17P3S · xLi+
Peso molecolare:
1051.86 (free acid basis)
Codice UNSPSC:
12352005
NACRES:
NA.12
CHF 1’700.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
95% (CP)
Stato
solid
Spostamento di massa
M+18
Temperatura di conservazione
−20°C
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Altre note
Molecular weight and empirical formula based on the free acid.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)