Vai a
SML3166
Mitochonic Acid 5
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
α-[2-(2,4-Difluorophenyl)-2-oxoethyl]-1H-indole-3-acetic acid, 4-(2,4-Difluorophenyl)-2-(1H-indol-3-yl)-4-oxobutanoic acid
per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 80.50
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 325.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H13F2NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
329.30
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 80.50
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(C(CC(C1=C(F)C=C(F)C=C1)=O)C2=CNC3=CC=CC=C32)=O
InChI
1S/C18H13F2NO3/c19-10-5-6-12(15(20)7-10)17(22)8-13(18(23)24)14-9-21-16-4-2-1-3-11(14)16/h1-7,9,13,21H,8H2,(H,23,24)
InChI key
BOKQALWNGNLTOC-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Mitochonic Acid 5 is a potent enhancer of mitochondrial ATP production that significantly increased the cellular ATP level in Hep3B human hepatocellular carcinoma cells. Mitochonic Acid 5 improves the survival of fibroblasts from patients with mitochondrial diseases. It appears that mitochonic Acid 5 facilitates ATP synthase oligomerization and supercomplex formation with mitofilin/Mic60.
potent enhancer of mitochondrial ATP production
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML3231SML3139SML3574
Auxinole ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3231
Auxinole
ITE ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3139
ITE
5-Ph-IAA ≥97% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3574
5-Ph-IAA
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)