Documenti fondamentali
550752
Sigma-Aldrich
N(α), N-(im)-Di-Boc-L-histidine methyl ester
97%
Sinonimo/i:
[Methyl(S)-3[1-(1,1-dimethylethoxycarbonyl)-1-H-imidazol-4-yl]-2-[(1,1-dimethylethoxycarbonyl)amino]propionate]
Scegli un formato
5 G
CHF 143.00
CHF 143.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 143.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H27N3O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
369.41
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 143.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Punto di fusione
113-116 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COC(=O)[C@H](Cc1cn(cn1)C(=O)OC(C)(C)C)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C17H27N3O6/c1-16(2,3)25-14(22)19-12(13(21)24-7)8-11-9-20(10-18-11)15(23)26-17(4,5)6/h9-10,12H,8H2,1-7H3,(H,19,22)/t12-/m0/s1
ZYCZFTGHOVFXLZ-LBPRGKRZSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)