Documenti fondamentali
67510
Sigma-Aldrich
5-Methyl-1-hexene
≥99.0%
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHCH2CH2CH=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
98.19
Beilstein:
1731846
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio:
≥99.0%
Saggio
≥99.0%
Indice di rifrazione
n20/D 1.396
P. ebollizione
84-85 °C (lit.)
Densità
0.691 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)CCC=C
InChI
1S/C7H14/c1-4-5-6-7(2)3/h4,7H,1,5-6H2,2-3H3
JIUFYGIESXPUPL-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
14.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-10 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)