Documenti fondamentali
674028
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-hydroxybenzaldehyde
97%
Sinonimo/i:
4-Bromosalicylaldehyde
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H5BrO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
201.02
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
50-54 °C
Gruppo funzionale
aldehyde
bromo
Stringa SMILE
Oc1cc(Br)ccc1C=O
InChI
1S/C7H5BrO2/c8-6-2-1-5(4-9)7(10)3-6/h1-4,10H
HXTWKHXDFATMSP-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Zi-Qiang Sun et al.
Acta chimica Slovenica, 67(4), 1281-1289 (2021-02-04)
Two vanadium(V) complexes derived from the bromo and chloro-substituted hydrazones N'-(4-bromo-2-hydroxybenzylidene)- 2-chlorobenzohydrazide (H2L1) and N'-(3-bromo-5-chloro-2-hydroxybenzylidene)-3-methylbenzohydrazide (H2L2) with the formula [VOL1(OCH3)(CH3OH)] (1) and [VOL2(OCH3)(CH3OH)] (2) were newly synthesized and characterized by IR, UV-Vis and 1H NMR spectroscopy. The structures of H2L1
Lijun Geng et al.
Ultrasonics sonochemistry, 58, 104659-104659 (2019-08-28)
Herein, instant and precise control of fluorescent emission color and transmittance could be carried out by ultrasound-promoted gel-to-gel transition of naphthalimide derivatives containing CN unit. It is proved that ultrasound triggered an irreversible and efficient configuration transformation of N1 from