Documenti fondamentali
673129
Sigma-Aldrich
2-Acetamido-5-chlorthiazol
96%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H5ClN2OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
176.62
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Stato
solid
Punto di fusione
208-212 °C
Gruppo funzionale
amide
chloro
Stringa SMILE
CC(=O)Nc1ncc(Cl)s1
InChI
1S/C5H5ClN2OS/c1-3(9)8-5-7-2-4(6)10-5/h2H,1H3,(H,7,8,9)
YLRXYIGXXMJPOP-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)