Documenti fondamentali
442100
Sigma-Aldrich
Rhodium(II) octanoate, dimer
Rhodium(II) octanoate, dimer
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Sinonimo/i:
Dirhodium tetraoctanoate, Rhodium(II) octanoate dimer, Tetrakis(octanoato)dirhodium
Scegli un formato
500 MG
CHF 197.00
CHF 197.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 197.00
About This Item
Formula condensata:
[[CH3(CH2)6CO2]2Rh]2
Numero CAS:
Peso molecolare:
778.63
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 197.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Stato
crystalline powder
powder
Composizione
Rh, 25.0-28.0% gravimetric
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-H Activation
reagent type: catalyst
Stringa SMILE
CCCCCCCC(=O)O[Rh](OC(=O)CCCCCCC)[Rh](OC(=O)CCCCCCC)OC(=O)CCCCCCC
InChI
1S/4C8H16O2.2Rh/c4*1-2-3-4-5-6-7-8(9)10;;/h4*2-7H2,1H3,(H,9,10);;/q;;;;2*+2/p-4
FZXFNYFVNKTQSX-UHFFFAOYSA-J
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
Reviews
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Active Filters
  1. Arizona
    • Review 1
    • Votes 0
    5 out of 5 stars.
    Catalyst
    Catalyst for cyclopropanation, was in good conditions