552933
2,2′-Dipyridyl N-oxide
98%
Sinonimo/i:
2,2′-Bipyridine 1-oxide, 2,2′-Bipyridine N-oxide, 2,2′-Bipyridine monooxide, 2,2′-Bipyridyl N-oxide, 2,2′-Dipyridyl 1-oxide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Punto di fusione
59-63 °C (lit.)
Stringa SMILE
[O-][n+]1ccccc1-c2ccccn2
InChI
1S/C10H8N2O/c13-12-8-4-2-6-10(12)9-5-1-3-7-11-9/h1-8H
KIKATWFLYDKKOL-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- 2,2′-bipyridyl-6-carbonitrile
- 4-nitro-2,2′-bipyridyl N-oxide by reaction with potassium nitrate in sulfuric acid
- Eu(TTA)3(Obpy), an electroluminescent red emitter obtained via reaction with europium(III) chloride hexahydrate (EuCl3.6H2O) and 2-thenoyltrifluoroacetonate(TTA)
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3