Documenti fondamentali
672718
Sigma-Aldrich
1-Ethylpyrrolidine
97%
Sinonimo/i:
N-Ethylpyrrolidine
Scegli un formato
5 ML
CHF 80.50
CHF 80.50
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 ML
CHF 80.50
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H13N
Numero CAS:
Peso molecolare:
99.17
Beilstein:
102485
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 80.50
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
96.5-103.5% (NT)
97%
Stringa SMILE
CCN1CCCC1
InChI
1S/C6H13N/c1-2-7-5-3-4-6-7/h2-6H2,1H3
ONQBOTKLCMXPOF-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-7.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-22 °C
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Pyrrolidine 99%
Sigma-Aldrich
P73803
Pyrrolidine