H29404
1-(2-Hydroxyethyl)pyrrolidine
97%
Sinonimo/i:
2-Pyrrolidinoethanol, Pyrrolidine-1-ethanol
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.4713
P. eboll.
79-81 °C/13 mmHg (lit.)
Densità
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCCN1CCCC1
InChI
1S/C6H13NO/c8-6-5-7-3-1-2-4-7/h8H,1-6H2
XBRDBODLCHKXHI-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
132.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
56 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter