Documenti
672378
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4,6-bis[3-(perfluorohexyl)propyloxy]-1,3,5-triazine
98% (H-NMR)
Sinonimo/i:
2-Chloro-4,6-bis(4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-tridecafluorononyloxy)-1,3,5-triazine, F26 CDMT
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H12ClF26N3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
867.75
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
98% (H-NMR)
Stringa SMILE
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCCOc1nc(Cl)nc(OCCCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)n1
InChI
1S/C21H12ClF26N3O2/c22-7-49-8(52-5-1-3-10(23,24)12(27,28)14(31,32)16(35,36)18(39,40)20(43,44)45)51-9(50-7)53-6-2-4-11(25,26)13(29,30)15(33,34)17(37,38)19(41,42)21(46,47)48/h1-6H2
CBCNBGCPSUHKHN-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Product of Fluorous Technologies, Inc. Use of this compound may be protected by U.S. patents 6,156,896; 5,859,247; 5,777,121 and 6,673,539.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3