90885
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluoro-1-octanethiol
97%
Sinonimo/i:
1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-octanethiol, 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl mercaptan
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥96.5% (GC)
97%
Forma fisica
liquid
Stringa SMILE
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCS
InChI
1S/C8H5F13S/c9-3(10,1-2-22)4(11,12)5(13,14)6(15,16)7(17,18)8(19,20)21/h22H,1-2H2
GTPHVVCYEWPQFE-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter