Documenti fondamentali
68277
Supelco
Palmitic-d31 acid
analytical standard
Sinonimo/i:
Palmitic acid-d31, Hexadecanoic-d31 acid
Scegli un formato
25 MG
CHF 78.30
CHF 78.30
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 MG
CHF 78.30
About This Item
Formula condensata:
CD3(CD2)14CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
287.62
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
85151701
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
CHF 78.30
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Purezza isotopica
≥98 atom % D
Saggio
≥98.5% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
58-60 °C
61-64 °C
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Spostamento di massa
M+31
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2
IPCSVZSSVZVIGE-SAQPIRCFSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)