Documenti fondamentali
669695
Sigma-Aldrich
Ethyl fumaryl chloride
≥97.0%
Sinonimo/i:
(E)-3-(Chloroformyl)-acrylic acid ethyl ester
Scegli un formato
1 G
CHF 80.10
5 G
CHF 318.00
CHF 80.10
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 80.10
5 G
CHF 318.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H7ClO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.57
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 80.10
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥97.0%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.463
Gruppo funzionale
acyl chloride
ester
Stringa SMILE
CCOC(=O)\C=C\C(Cl)=O
InChI
1S/C6H7ClO3/c1-2-10-6(9)4-3-5(7)8/h3-4H,2H2,1H3/b4-3+
YYLWXDIGYFPUSK-ONEGZZNKSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)