Key Documents
668818
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthylamine
97%
Sinonimo/i:
(R)-(−)-1-AminoTetralin, (R)-(−)-1-Aminotetraline, (R)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthylamine
About This Item
Formula condensata:
(C10H11)NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
147.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.565
P. eboll.
118-120 °C/10 mbar
Densità
1.002 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
N[C@@H]1CCCc2ccccc12
InChI
1S/C10H13N/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-2,4,6,10H,3,5,7,11H2/t10-/m1/s1
JRZGPXSSNPTNMA-SNVBAGLBSA-N
Note legali
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Skin Corr. 1C
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
233.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
112 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)