Documenti
667374
Sigma-Aldrich
2-Chloro-6-methylbenzothiazole
96%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H6ClNS
Numero CAS:
Peso molecolare:
183.66
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
44-49 °C
Stringa SMILE
Cc1ccc2nc(Cl)sc2c1
InChI
1S/C8H6ClNS/c1-5-2-3-6-7(4-5)11-8(9)10-6/h2-4H,1H3
PAKSGYIFUVNJQF-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C