Documenti fondamentali
NORS36008
Norell® Select Series 3 mm NMR tubes
frequency 600 MHz
Sinonimo/i:
Norell nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
Scegli un formato
5 EA
CHF 144.00
CHF 144.00
Spedizione prevista il03 aprile 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 EA
CHF 144.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121705
NACRES:
SB.32
CHF 144.00
Spedizione prevista il03 aprile 2025
Materiali
colorless tube
glass tube
Caratteristiche
neck thread push fit
Confezionamento
pack of 5 ea
Produttore/marchio commerciale
Norell S-3-600-8
Parametri
600 MHz frequency
Lunghezza
8 in.
D.E. × D.I.
3 mm × 2.4 mm
curvatura
±0.006 mm
concentricità
±0.004 mm
Diam. tubo
3 mm
Spessore delle pareti
0.58 mm
Descrizione generale
Manufactured out of ASTM Type 1 Class A glass, Norell Select Series NMR tubes are specifically designed for high-resolution NMR spectroscopy. The Select Series provides reliable performance for spinning or non-spinning techniques, structure determination of small molecules, or determining the 3-D structure of a membrane protein.
Note legali
Norell is a registered trademark of Norell, Inc.
Select Series is a trademark of Norell, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)