Documenti
662577
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-2-trifluoromethyl benzo-6-d1-nitrile-13C, 15N
99 atom % 13C, 98 atom % D, 98 atom % 15N, 97% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13CC7DH2F415N
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
98 atom % D
Saggio
97% (CP)
Forma fisica
solid
Punto di fusione
44-45 °C
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
[2H]c1cc(F)cc(c1[13C]#[15N])C(F)(F)F
InChI
1S/C8H3F4N/c9-6-2-1-5(4-13)7(3-6)8(10,11)12/h1-3H/i1D,4+1,13+1
LCCPQUYXMFXCAC-QCUBOOBBSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3